Merck
487856
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Kwas 2,2,2-trideuterooctowy
Wybierz wielkość
5 G
2920,00 zł
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
2920,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)