Przejdź do
490644
Propionic acid-d6
98 atom % D
Synonim(y):
Propanoic acid-d6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD2CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.12
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
4780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2/hD
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-WYMDYBCKSA-N
General description
Propionic acid-d6 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
- Mass spectrometry calibration
- Environmental monitoring applications
- Chemical synthesis of labeled compounds
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR
- High deuterium content for effective labeling
- Enhances the reliability of spectral data
- Non-toxic and safe for laboratory use
Benefits
- Accelerates drug formulation processes
- Improves the quality of NMR results
- Increases the efficiency of research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
490652486159589586
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % D
description
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.072 g/mL at 25 °C
density
1.020 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
density
1.024 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
19448-61-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)