Przejdź do
609064
L-Tryptophan-(amino-15N)
99 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H1215NNO2
Masa cząsteczkowa:
205.22
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 15N
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574600660892615862
description
99 atom % 15N
description
95 atom % 15N, 95% (CP)
description
endotoxin tested, 98 atom % 15N
description
97 atom % D
isotopic purity
99 atom % 15N
isotopic purity
95 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
97 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+5
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)