Merck
485624
Sigma-Aldrich
Ethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Synonim(y):
1,1,2,2-tetradeuteroetan
About This Item
Wzór liniowy:
HCD2CD2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
gęstość pary
1.05 (vs air)
ciśnienie pary
37.95 mmHg ( 21.1 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Formularz
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])C([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D2
Klucz InChI
OTMSDBZUPAUEDD-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-211.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-135.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)