Merck
488305
Sigma-Aldrich
Butane-1,1,1,4,4,4-d6
98 atom % D
Synonim(y):
1,1,1,4,4,4-heksadeuterobutan
Wybierz wielkość
500 ML
1574,00 zł
1574,00 zł
Cena katalogowa7870,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
1574,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH2CH2CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1574,00 zł
Cena katalogowa7870,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
gęstość pary
2.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
51.6 psi ( 37.7 °C)
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
Opakowanie
Standard 500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 17 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)