Merck
91241
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C)C(C)O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
VEXDRERIMPLZLU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)