Kluczowe dokumenty
483796
D-(−)-Tartaric acid
99%
Synonim(y):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Polecane produkty
opis
synthetic
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
mp
172-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?