Kluczowe dokumenty
8.18725
Sigma-Aldrich
Kwas (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoilo-L-winowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas di-O-4-toluoilo-L-winowy
Wybierz wielkość
25 G
455,00 zł
100 G
1070,00 zł
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
455,00 zł
100 G
1070,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
251-131-7
NACRES:
NA.22
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
powder
mp
165-171 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[O-]C(=O)[C@H](OC(=O)c2ccc(cc2)C)[C@H](OC(=O)c1ccc(cc1)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t15-,16+
Klucz InChI
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-L
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -142.0 - -136.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3