Merck
481785
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
gęstość
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde is a benzaldehyde derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Zastosowanie
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of 3′-[(3-trifluoromethyl-4-chloro)-benzylamino]-3′-deoxy-5′-O-triphenylmethyl-β-D-thymidine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, modeling and evaluation of 3'-(1-aryl-1H-tetrazol-5-ylamino)-substituted 3'-deoxythymidine derivatives as potent and selective human mitochondrial thymidine kinase inhibitors.
Van PS, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(3), 892-901 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2008)