Merck
481645
Sigma-Aldrich
Poly[methyl(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H7F3OSi)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
współczynnik refrakcji
n20/D 1.383 (lit.)
lepkość
10,000 cSt(25 °C)(lit.)
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Opakowanie
Packaged in glass bottles