380520
Ammonium tetraphenylborate
99%
Synonim(y):
Tetraphenylboron ammonium
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.H3N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H3/q-1;/p+1
Klucz InChI
ZWFYDLYRTYMBIL-UHFFFAOYSA-O
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3