Kluczowe dokumenty
481246
Poly(dimethylsiloxane), bis(hydroxyalkyl) terminated
average Mn ~5,600
Synonim(y):
PDMS
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,600
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
lepkość
100 cP(25 °C)(lit.)
wartość hydroksylowa
20 mg KOH/g
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Powiązane treści
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.