Merck
480290
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), monoglycidyl ether terminated
average Mn ~5,000
Wybierz wielkość
25 ML
788,00 zł
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
788,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Si(CH3)3O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2CH2CH2CH2OCH2(C2H3O)
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,000
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
lepkość
~65 cSt(25 °C)(lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(O)O.C[Si](C)(O)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
Klucz InChI
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Resin modifier and paint additive.
Cechy i korzyści
Good lubricating properties.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Powiązane treści
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.