Merck
481653
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), chlorine terminated
average Mn ~3,000
Wybierz wielkość
50 ML
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1340,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H13ClO2Si2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn ~3,000
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
lepkość
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
Klucz InChI
NBGITOSHNULLLS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)