Przejdź do
432997
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 18,000-22,000 cSt 
Synonim(y):
PDMS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.404
viscosity
18,000-22,000 cSt
density
0.97 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Component of silicone room temperature vulcanizing system that incorporates reinforcing aids or fillers.
Features and Benefits
Can be polymerized using small amounts of multi-functional silanes, aided by organometallic salts.
Physical form
Dihydroxy functional reactive silicone fluid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
482005481939481963
description
viscosity 18,000-22,000 cSt 
description
viscosity ~50,000 cSt 
description
viscosity ~25 cSt 
description
viscosity ~750 cSt 
viscosity
18,000-22,000 cSt
viscosity
~50,000 cSt
viscosity
~25 cSt
viscosity
~750 cSt
refractive index
n20/D 1.404
refractive index
n20/D 1.406
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
n20/D 1.406
form
viscous liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.98 g/mL at 25 °C
density
0.95 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)