Merck
480983
Sigma-Aldrich
Propyne
≥97%
Synonim(y):
Allylene, Methylacetylene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 480983, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
ciśnienie pary
204.6 mmHg ( −49.5 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
gas
bp
−23.2 °C (lit.)
mp
−102.7 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
Klucz InChI
MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Propyne (methylacetylene) is commonly used in gas welding.[1]
Zastosowanie
Propyne (CH3C≡CH) can be used:
  • As a fuel for stoichiometric low-pressure flat-flames in isomer-specific combustion studies.[2]
  • In the synthesis of polycyclic aromatic hydrocarbons under various reaction conditions.[3]
  • In the synthesis of phenylacetylenes.[3]
  • In the selective synthesis of propene by catalytic hydrogenation using Pt/Al2O3 catalyst.[4]
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Propyne hydrogenation over alumina-supported palladium and platinum catalysts
Kennedy DR, et al.
Applied Catalysis A: General, 259(1), 109-120 (2004)
In situ generation of 1-propyne: A useful introduction of 1-propyne on unsaturated halogenated compounds through the Sonogashira reaction
Abraham E and Suffert J
Synlett, 2002(02), 0328-0330 (2002)
Yongping Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(6), 1868-1874 (2013-01-19)
To achieve silicon functionalization for the development of hybrid devices, multifunctional molecules may be employed to attach to the silicon surfaces. It is important to get a fundamental understanding about the molecule/silicon interface chemistry and the binding configuration. The surface
Masumi Asakura et al.
Mutation research, 652(2), 122-130 (2008-03-18)
A gas exposure system using rotating vessels was improved for exposure of cultured mammalian cells to gaseous compounds in the chromosomal aberration assay. This system was composed of 12 square culture vessels, a device for preparation of air containing test
Kirill A Chernyshev et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(8), 661-666 (2007-06-15)
Configurational assignment of five carbon, silicon and germanium containing propynal oximes has been carried out by means of experimental measurements and high-level ab initio calculations of their 13C-1H, 13C-13C and 15N-1H spin-spin coupling constants. The title compounds were shown to
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?