Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
277 °C (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;
InChI key
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a starting material in the synthesis of phenyl-substituted pyrimidine-dione by reacting with ethyl isocyanate via cycloaddition and Stille coupling reactions.
- In the synthesis of 18F labeled triazolo quinoline derivative, a positron emission tomography (PET) ligand used in the in vivo imaging of metabotropic glutamate receptor type 1.
- In one of the key synthetic steps for the synthesis of 4-(1-aryltriazol-4-yl)-tetrahydropyridines as potent mGluR1 antagonists.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description - |
| assay 95% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.483 (lit.) | refractive index n20/D 1.476 (lit.) | refractive index - |
| density 1.082 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.069 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 277 °C (lit.) | bp 85-86 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64099-82-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?