Merck
478873
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
Beilstein:
2693370
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]23/D −126°, c = 3 in H2O
mp
119-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)