About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4353
Poziom jakości
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
(R)-(-)-2-metylopirolidyna, optycznie czynna amina, która może być stosowana jako kluczowy budulec do syntezy:
- 4,5-fused pochodne pirydazynonu mają zastosowanie jako silni antagoniści receptora histaminowego H3.
- Naftalenoidowy antagonista receptora histaminowego H3.
- Pochodne pirolo[2,3-d]pirymidyny jako silne inhibitory kinazy 2 bogatej w leucynę.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
45.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and structure?activity relationships of 4, 5-fused pyridazinones as histamine H 3 receptor antagonists
Tao, Ming, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.20, 6126-6130 (2011)
Organic Process Research & Development, 11, 1004-1004 (2007)
A new class of potent non-imidazole H 3 antagonists: 2-aminoethylbenzofurans
Cowart, Marlon, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14.3, 689-693 (2004)
Optical Activation of Racemic a-Substituted Carbonyl Compounds Using Optically Active Amines.
Matsushita H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(7), 1928-1930 (1976)
An expedient and multikilogram synthesis of a naphthalenoid H3 antagonist.
Pu YM, et al.
Organic Process Research & Development, 11(6), 1004-1009 (2007)