Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-994-8
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
144-145 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
CC(=O)CCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI key
JSHPTIGHEWEXRW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Mixture of monomer and dimer, 95% | description 95% | description 98% | description 96% |
| assay 95% | assay 95% | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.167 g/mL at 25 °C | density 1.063 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.061 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| bp 144-145 °C/100 mmHg (lit.) | bp - | bp 130-133 °C/3 mmHg (lit.) | bp 289 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.437 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 | refractive index n20/D 1.53 (lit.) | refractive index - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?