Merck
477850
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 4 solution
10 wt. % in methanol
Synonim(y):
poliamidoamina zakończona grupą hydroksylową
Wybierz wielkość
2.5 G
1470,00 zł
10 G
4680,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 G
1470,00 zł
10 G
4680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)64
Masa cząsteczkowa:
14277.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
amidoethanol surface groups
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
generation 4
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
10 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
64
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359
bp
65 °C
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
  • Fotokatalityczne utlenianie gazowego siarczku 2-chloroetyluna TiO2.: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie ditlenku tytanu (TiO2) do fotokatalitycznego utleniania siarczku 2-chloroetylu, związku pokrewnego disiarczkowi dietylu, koncentrując się na jego potencjale do zastosowań w dekontaminacji środowiska (Martyanov et al., 2003).
Postać fizyczna
Contains 64 surface hydroxyl groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)