Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 2440,00 zł 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1830,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 25%Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
description
succinamic acid surface groups
Quality Segment
form
solution
mol wt
generation 4
feature
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
concentration
10 wt. % in H2O
no. Surface Groups
64
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 wt. % in H2O | description 10 wt. % in methanol | description 10 wt. % in methanol | description 20 wt. % in methanol |
| concentration 10 wt. % in H2O | concentration 10 wt. % in methanol | concentration 10 wt. % in methanol | concentration 20 wt. % in methanol |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
| mol wt generation 4 | mol wt generation 2.5 | mol wt generation 5 | mol wt generation 2 |
| feature core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core) | feature core type ethylenediamine core (2-carbon core) | feature core type cystamine core | feature core type ethylenediamine core (2-carbon core) |
| no. Surface Groups 64 | no. Surface Groups 32 | no. Surface Groups 128 | no. Surface Groups 16 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?