Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
934685.09
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 10.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
5 wt. % in methanol
no. Surface Groups
4096
storage temp.
2-8°C
Physical form
Contains 4096 surface primary amino groups.
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?