Kluczowe dokumenty
477842
PAMAM-OH dendrimer, generation 3 solution
Wybierz wielkość
1850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1850,00 zł
Polecane produkty
opis
amidoethanol surface groups
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
generation 3
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
20 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
32
współczynnik refrakcji
n20/D 1.364
bp
65 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?