Przejdź do
412449
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution
10 wt. % in methanol
Synonim(y):
Starburst Generation 4
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NH2)64
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
14214.17
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
amino surface groups
Quality Segment
form
solution
mol wt
generation 4.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
10 wt. % in methanol
no. Surface Groups
64
refractive index
n20/D 1.348
bp
64.7 °C
density
0.813 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
General description
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution is a poly(amidoamine) that is categorized as a class of dendritic polymers which can be prepared by a two-step interactive reaction that forms generations around the central ethylenediamine core. It consists of nitrogen and amide as functional groups that are structured in regular “branched upon branched” pattern. It is majorly used as a high capacity chelating agent.
Application
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution is used as a compacting agent to bring in the conformational changes in the DNA molecule. It can be attached on the cellulose substrate that acts as a biofunctional surface for potential applications in immonoassays.[1] It is used in MRI contrast agents and in the condensation formation of silica nanospheres.[2]
Physical form
Contains 64 surface primary amino groups
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
412422412430412384
refractive index
n20/D 1.348
refractive index
n20/D 1.367
refractive index
n20/D 1.346
refractive index
n20/D 1.362
form
solution
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.813 g/mL at 25 °C
density
0.863 g/mL at 25 °C
density
0.81 g/mL at 25 °C
density
0.82 g/mL at 25 °C
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
bp
64.7 °C
bp
64.7 °C
bp
65 °C
bp
64.7 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hello,  What is the total volume of solution in the bottle containing  PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution size of 2.5 G?
    1 answer
    1. This product is packaged in mass, and the exact volume is not measured. However, the density is 0.813 g/mL at 25 degrees Celsius, so a 2.5 gram bottle should nominally contain approximately 3.08 mL of solution, while a 10 gram bottle should nominally contain approximately 12.32 mL of solution.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?