Przejdź do
412422
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.0 solution
20 wt. % in methanol
Synonim(y):
Starburst PAMAM-G 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NH2)32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6908.84
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 3.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
20 wt. % in methanol
no. Surface Groups
32
refractive index
n20/D 1.367
bp
64.7 °C
density
0.863 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
General description
PAMAM dendrimer is a symmetrical polymer with a large number of terminal groups that can easily bind to biomolecules due to their biocompatibility and affinity. These dendrimers have a multivalent surface that contains envelopes and various active sites at the core with the attached dendrons. They are highly branched nanoscale polymers that are extensively used in the field of biomedicine for targeted drug delivery.
Application
PAMAM dendrimers can be used as transfection agents for the delivery of nucleic acids. For example, it can be used in the pulmonary delivery of siRNA directed against tumor necrosis factor (TNF).
Physical form
Contains 32 surface primary amino groups
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?