Merck
476986
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
97%
Wybierz wielkość
1 G
454,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
454,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CH(NH2)CO2H · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
mp
189 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide may be used in the synthesis of metalloaminoacids such as [34S]-enriched methionine (34S-Met),[1] telluromethionine (TeMet)[1] and selenohomolanthionine (SeHLan).[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro translation with [34S]-labeled methionine, selenomethionine, and telluromethionine.
Ogra Y, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(1), 45-51 (2008)
Identification of selenohomolanthionine in selenium-enriched Japanese pungent radish.
Ogra Y, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22(11), 1390-1396 (2007)