Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł 2122,20 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.02
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-614-6
Beilstein/REAXYS Number:
4530084
MDL number:
2122,20 zł
Cena katalogowa2620,00 złZaoszczędź 19%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystalline
color
white to light yellow
mp
220-225 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Br[H].NC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChI key
MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 97% | description ReagentPlus®, ≥99% |
| form crystalline | form powder or crystals | form liquid | form liquid |
| assay 99% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 220-225 °C (lit.) | mp 210-220 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp −45 °C (lit.) |
| color white to light yellow | color - | color - | color - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?