Merck
47678
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.45
Beilstein:
3573590
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +24±2°, c = 1% in ethyl acetate
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](COCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO5/c27-24(28)23(16-30-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)31-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
DYBDGLCDMLNEMJ-QHCPKHFHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)