Merck
246948
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-Bi(2-naphthol)
99%
Synonim(y):
(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-dinaphthyl, (R)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (R)-BINOL
Wybierz wielkość
1 G
292,00 zł
5 G
856,00 zł
10 G
826,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
292,00 zł
5 G
856,00 zł
10 G
826,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC10H6C10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.32
Beilstein:
3616837
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer indeksu EC:
606-048-4
NACRES:
NA.22
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]21/D +34°, c = 1 in THF
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
208-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Klucz InChI
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A chiral auxiliary used in the catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides.[1] Chiral lanthanide triflates formed from binaphthol serve as catalysts for asymmetric Diels-Alder reactions.[2][3] Derivatives of binaphthol have recently found use in asymmetric Claisen rearrangements[4] and asymmetric epoxidations.[5] The lithium aluminum hydride derivative of these diols (BINAP-H) has been used extensively for the reduction of ketones.[6]
Chiral binapthol imminium salt precursor. Salts were used for an asymmetric epoxidation of olefins.[7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Noyori, R. et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(22), 6709-6709 (1984)
Molecular design of a chiral Lewis acid for the asymmetric Claisen rearrangement.
Maruoka, K. et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(3), 1165-1165 (1995)
Catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides with tert-butyl hydroperoxide using binaphthol as a chiral auxiliary.
Komatsu N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 4529-4529 (1993)
Philip C Bulman Page et al.
The Journal of organic chemistry, 72(12), 4424-4430 (2007-05-18)
A series of binaphthalene-fused azepinium salts has been generated and used as organocatalysts in the asymmetric epoxidation of unfunctionalized alkenes, giving rise to ees of up to 84%.
Catalytic asymmetric epoxidation with (Salen) manganese (III) complex bearing binaphthyl groups of axial chirality.
Sasaki, H. et al.
Synlett, 1993(04), 300-300 (1993)
Produkty
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
Przedstawiamy artykuł dotyczący BINOLU i pochodnych.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf