Przejdź do
8.52286
Fmoc-3-metylo-L-histydyna
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-3-methyl-L-histidine, Fmoc-3-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(π-Me)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
748,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
2205,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
748,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(cncc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.522588.52106H15403
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
amine
functional group
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
General description
Blok konstrukcyjny do przyłączania 1-metylohistydyny przez Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmol in 4 ml NMP + 500 µl DIPEA): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852286825004027269167004
852286000104027269166991