Merck
47444
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
Synonim(y):
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
aktywność optyczna
[α]20/D −31±1°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
128-132 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C27H28N2O8/c1-27(2,3)36-24(32)14-21(25(33)37-29-22(30)12-13-23(29)31)28-26(34)35-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3,(H,28,34)/t21-/m0/s1
Klucz InChI
OCCFRTKCROFJLW-NRFANRHFSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)