Merck
47305
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-amino)-1-propanol
≥98.0%
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.35
Beilstein:
6814792
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H19NO3/c20-11-5-10-19-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17,20H,5,10-12H2,(H,19,21)
Klucz InChI
GNXZNUJDAMSJFZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Building block for the synthesis of oxa-analogues and homologues of naturally occurring polyamines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P.K.T. Lin et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3605-3605 (1994)
Synthesis, 859-859 (1998)