Merck
445185
2-(Fmoc-amino)ethanol
97%
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, N-Fmoc-ethanolamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
144-147 °C (lit.)
functional group
Fmoc, ester, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
InChI key
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)