Przejdź do zawartości
47543
N-Fmoc-1,6-hexanediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,6-diaminohexane hydrobromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
~153 °C (dec.)
functional group
Fmoc, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C21H26N2O2.BrH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
InChI key
QSBKKENLOBODIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)