Merck
47297
Sigma-Aldrich
6-(Fmoc-amino)-1-hexanol
≥98.0%
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.43
Beilstein:
4531101
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H25NO3/c23-14-8-2-1-7-13-22-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,20,23H,1-2,7-8,13-15H2,(H,22,24)
Klucz InChI
VGXOJZUTHIGHPT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the introduction of a spacer arm.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Bay et al.
Carbohydrate research, 298(3), 153-161 (1997-03-05)
The T-antigen [beta-D-Gal-(1-->3)-D-Ga1NAc] has been linked to biotin through a C6 spacer arm for the detection of a specific 'T-antigen-lectin' complex at the surface and/or on the migration pathway of melanoma cells. When 4,6-di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-3-O-(2,3,4, 6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha- or -beta-D-galactopyranosyl halides were treated
S. Agrawal
Tetrahedron Letters, 30, 7025-7025 (1989)