Kluczowe dokumenty
471585
tert-Dodecylmercaptan
mixture of isomers, 98.5%
Synonim(y):
tert-Dodecanethiol
Wybierz wielkość
233,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
233,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98.5%
bp
227-248 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
SC(C(C(C(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Klucz InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Dane charakteryzujące biofizyczne i uwalniające tlenek azotu właściwości nanocząstek bezwodnika maleinowego tDodSNO-Styren SMA-tDodSNO: W pracy omówiono syntezę i charakterystykę nanocząstek SMA-tDodSNO przy użyciu tert-dodecylomerkaptanu (H Alimoradi et al., 2018).
- Cu2ZnSnS4-Ag2S Nanoskalowe heterostruktury p-n jako sensybilizatory do fotoelektrochemicznego rozszczepiania wody: Badania dotyczą wykorzystania tert-dodecylomerkaptanu w syntezie heterostruktur CZTS-Ag2S do fotoelektrochemicznego rozszczepiania wody (X Yu et al., 2015).
- Zwiększona wydajność nanogeneratora tryboelektrycznego opartego na nanowłóknach z poliamidu-siarczku antymonu srebra do pozyskiwania energii: W tym badaniu omówiono syntezę nanowłókien przy użyciu tert-dodecylomerkaptanu do nanogeneratorów tryboelektrycznych (A Yar et al., 2021).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?