Merck
471151
Sigma-Aldrich
5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene
technical grade, 85%
Synonim(y):
BPEN
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
550 nm
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5cc6ccccc6cc25
InChI
1S/C34H20/c1-3-11-25(12-4-1)19-21-31-29-17-9-10-18-30(29)32(22-20-26-13-5-2-6-14-26)34-24-28-16-8-7-15-27(28)23-33(31)34/h1-18,23-24H
Klucz InChI
OUHYGBCAEPBUNA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
An n-channel organic semiconductor.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)