Przejdź do
B83401
2-Methylbenzyl bromide
98%
Synonim(y):
α-Bromo-o-xylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
237,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-951-6
Beilstein/REAXYS Number:
636333
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
237,00 zł
Cena katalogowa316,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)