Merck
469041
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) trifluoromethanesulfonate hydrate
Synonim(y):
Hafnium(IV) triflate, Hf(OTf)4
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3SO3)4Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
774.77 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: hafnium
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Hf](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4CHF3O3S.Hf/c4*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*(H,5,6,7);/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
BQYMOILRPDTPPJ-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Homogeneous methoxycarbonylation and hydrocarboxylation reactions of phenylacetylene
  • Direct Friedel-Crafts reactions of chromene hemiacetals
  • Aminomethylation reactions under Lewis acidic conditions
  • Prins-type cyclization reactions
  • Direct polycondensation of lactic acid
  • Cationic benzylation reactions
  • Chemoselective thioacetalization and transthioacetalization of carbonyl compounds
Excellent and recyclable catalyst for the mononitration of o-nitrotoluene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hafnium trifluoromethanesulfonate (Hf (OTf)4) as an efficient catalyst in the fries rearrangement and direct acylation of phenol and naphthol derivatives.
Kobayashi S, et al.
Tetrahedron Letters, 37(12), 2053-2056 (1996)
Waller, F.J. et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1641-1641 (1998)
Norio Sakai et al.
The Journal of organic chemistry, 68(2), 483-488 (2003-01-18)
The copper(II) triflate- and hafnium(IV) triflate-catalyzed aminomethylation of indole (2) with an N-silyl-N,O-acetal 1 containing a trichloromethyl group provides the primary amine derivative (3a) in modest yield. When 1 equiv of trimethylchlorosilane (TMSCl) was added to the reaction mixture, the
Produkty
Kropki kwantowe (QD): Nanocząstki półprzewodnikowe o różnorodnych zastosowaniach, w tym w wyświetlaczach, oświetleniu i obrazowaniu biomedycznym.
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.