Przejdź do
405329
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Yb 25-28 % (approx.)
Synonim(y):
Yb(OTf)3, Trifluoromethanesulfonic acid ytterbium salt, Ytterbium(III) triflate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Yb · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 405329, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Degree of hydration, 1-2 , Yb, 25-28% (approx.)
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.H2O.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
BUJKNFNMGRYZBV-UHFFFAOYSA-K
General description
Layer-by-layer assembly of 4-aminothiophenol and ytterbium(III)trifluoromethanesulfonate hydrate film has been investigated by atomic force microscopy (AFM). Bis(oxazolinyl)-pyridine-scandium(III) triflate complexes have been reported to catalyze the enantioselective Friedel-Crafts addition of various indoles.
Application
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate (Yb(OTf)3) was employed as Lewis acid catalyst for the following studies:
  • Synthesis of the dihydropyrimidine (DHPM) derivative monastrol, by Biginelli cyclocondensation.
  • Cross-aldol reaction between ketone and aldehyde.
  • Synthesis of β-keto enol ethers.
  • Synthesis of deoxypenostatin A in a novel, stereoselective intramolecular Diels-Alder reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)