Merck
469025
Sigma-Aldrich
tert-Butylferrocene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.579 (lit.)
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
Klucz InChI
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)