Merck
468800
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride
99%
Wybierz wielkość
500 MG
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride, 99%
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
kolor
white
mp
245 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
Klucz InChI
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)