Merck
798215
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-4-fluorophenylalanine
Synonim(y):
N-[(9H-Fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]-4-fluoro-L-fenyloalanina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.42
Beilstein:
8287377
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Zastosowanie
Pochodna fenyloalaniny została wprowadzona we współpracy z Yu i współpracownikami w odpowiedzi na metodologię opisaną w C-H Activation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)