Kluczowe dokumenty
466824
Butyldimethyl(dimethylamino)silane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
75 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
Klucz InChI
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?