Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 520,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CSiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2231162
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
density
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[SiH](C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H16Si/c1-6(2,3)7(4)5/h7H,1-5H3
InChI key
QCIWZIYBBNEPKB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 1.0 M in diethyl ether | description ACS reagent, ≥99.0% | description ≥95% |
| assay 95% | assay - | assay ≥99.0% | assay ≥95% |
| density 0.701 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.766 g/mL at 25 °C | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.4 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.369 (lit.) | refractive index - |
| bp 81-83 °C (lit.) | bp - | bp 55-56 °C (lit.) | bp - |
| functional group silyl | functional group phosphine | functional group - | functional group Boc, hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?