Kluczowe dokumenty
464953
Isoprene
≥99%
Synonim(y):
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.35 (vs air)
ciśnienie pary
8.82 psi ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
428 °F
zawiera
100-150 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
granice wybuchowości
10 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
gęstość
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-65.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-54 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?