Merck
182168
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, trans
pellets, 99+% trans-1,4
Wybierz wielkość
50 G
1090,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
pellets
temp. przejścia
Tg −68 °C
Tm 60 °C
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1