Merck
342548
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
Wybierz wielkość
1 G
114,80 zł
114,80 zł
Cena katalogowa164,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
114,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
114,80 zł
Cena katalogowa164,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
Klucz InChI
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano syntezę 3-(trifluorometoksy)aniliny z 2-chlorofenolu.[1]
Zastosowanie
3-(trifluorometoksy)anilina może być stosowana w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A safe and economical synthesis of 3-(trifluoromethoxy) aniline from 2-chlorophenol.
Langlois B and Soula G.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 6, 925-929 (1986)