463019
Silicon tetrafluoride
electronic grade, ≥99.99%
Synonim(y):
Silicon(IV) fluoride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
Próba
≥99.99%
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: silicon
zanieczyszczenia
<0.5 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Argon + oxygen (Ar + O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Methane (CH4)
<3 ppm Nitrogen (N2)
<50 ppm Hydrogen fluoride (HF)
tw
−86 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
temp. przejścia
critical temperature −14.2 °C
gęstość
3.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
ABTOQLMXBSRXSM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles